Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
18 kDa
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
18 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFSF4(7292)
General description
Ludzki OX40L, znany również jako członek nadrodziny ligandu czynnika martwicy nowotworów 4, TNFSF4 i CD252, nr dostępu GenBank NM_003326, a.a. 51-183 z N-końcowym tagiem His, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 18 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in Hi-5 Insect cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 18 kDa | mol wt 15.5-25.0 kDa | mol wt 23.6 kDa | mol wt 18.4 kDa |
| form frozen liquid | form lyophilized | form frozen liquid | form frozen liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... TNFSF4(7292) | Gene Information human ... TNFSF4(7292) | Gene Information human ... TNFRSF4(7293) | Gene Information human ... CD40LG(959) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?