Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1570,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
15.5-25.0 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF4(7292)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥96% (HPLC), ≥96% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in Hi-5 Insect cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in Hi-5 Insect cells |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source human |
| form lyophilized | form frozen liquid | form frozen liquid | form lyophilized |
| mol wt 15.5-25.0 kDa | mol wt 18 kDa | mol wt 23.6 kDa | mol wt 20.0-22.5 kDa |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?