Przejdź do
SRP0630
OX40 (CD134), znakowany biotyną, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD134, Nadrodzina receptorów czynnika martwicy nowotworów, członek 4, TNFRSF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
23.6 kDa
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
23.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
General description
Ludzkie wydzielane OX40, znane również jako CD134, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4 i TNFRSF4, GenBank Accession No. NM_003327, a.a. 29-216 z C-końcowym Avitag i Histag, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko to jest enzymatycznie znakowane biotyną przy użyciu technologii Avitag. MW = 23,6 kDa (monomer). To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji. Potwierdzono, że biotynylacja wynosi >90%.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0576SRP0560SRP0609
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
23.6 kDa
mol wt
18.4 kDa
mol wt
45.9 kDa
mol wt
127 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
Gene Information
human ... CD40LG(959)
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
Gene Information
human ... ZCCHC11(23318)
UniProt accession no.
P43489
UniProt accession no.
P29965
UniProt accession no.
Q9Y5U5
UniProt accession no.
Q5TAX3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)