Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
54 kDa
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... CD274(60533)
General description
Wydzielane przez myszy białko fuzyjne ligandu programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1) - Fc, znane również jako CD274 i homolog B7 1 (B7-H1), nr dostępu GenBank NM_021893, a.a. 18-238, połączone na C-końcu z częścią Fc mysiej IgG2a i z C-końcowym Avitagiem, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko to było biotynylowane przy użyciu technologii AviTag. MW = 54 kDa. Uwaga: to białko ma pozornie wyższą masę cząsteczkową z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt 54 kDa | mol wt 51.8 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 45 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information mouse ... CD274(60533) | Gene Information mouse ... CD274(60533) | Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information mouse ... PDCD1(18566) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?