Przejdź do
SRP0671
PD-L1 (CD274), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Ligand 1 programowanej śmierci komórki 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
51.8 kDa
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
51.8 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... CD274(60533)
General description
Wydzielane przez myszy białko fuzyjne Programmed Cell Death 1Ligand 1 (PD-L1)-Fc, znane również jako CD274 i homolog B7 1 (B7-H1), GenBank Accession No. NM_021893, a.a. 19-238, połączone na C-końcu z częścią Fc mysiej IgG2a, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 51,8 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0634SRP0640SRP0644
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
51.8 kDa
mol wt
54 kDa
mol wt
54 kDa
mol wt
54 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q9EP73
UniProt accession no.
Q9NZQ7
UniProt accession no.
Q9NZQ7
UniProt accession no.
Q9NZQ7
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)