Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
54 kDa
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne ligandu programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1) - Fc, znane również jako CD274 i homolog B7 1 (B7-H1), nr dostępu GenBank NM_014143, aminokwasy 19-239, połączone w C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1, z C-końcowym znacznikiem Avi wyrażonym w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowane biotyną przy użyciu technologii Avi-tag. MW = 54 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 44.5 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... PDCD1(5133) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?