Merck
SML3716
MS6105
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(5-(Cyclopropylmethyl)-3-(3-(6-(13-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-13-oxotridecanamido)hex-1-yn-1-yl)phenyl)-4-(4-sulfamoylbenzyl)-1H-pyrazol-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C65H81N9O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1228.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C65H81N9O9S3/c1-43-59(85-42-69-43)48-30-26-47(27-31-48)39-68-61(78)55-38-50(75)40-73(55)62(79)60(65(2,3)4)71-57(77)23-16-11-9-7-5-6-8-10-15-22-56(76)67-34-17-13-12-14-19-44-20-18-21-49(35-44)58-52(36-45-28-32-51(33-29-45)86(66,82)83)54(37-46-24-25-46)7
InChI key
APEYSKGQWJKJAZ-LCLGPXMOSA-N
SMILES string
O=C(NCCCCC#CC1=CC(C2=NN(C(CC3CC3)=C2CC4=CC=C(C=C4)S(N)(=O)=O)C5=NC(C(O)=O)=CS5)=CC=C1)CCCCCCCCCCCC(N[C@H](C(N6C[C@@H](C[C@H]6C(NCC7=CC=C(C=C7)C8=C(N=CS8)C)=O)O)=O)C(C)(C)C)=O
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML3323930539SML3324
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) degrader (PROTAC) that effectively degrades LDHA and LDHB in PANC1 cells
MS6105 is a cell penetrant, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) degrader (PROTAC) that effectively degrades LDHA and LDHB in multiple pancreatic cancer cell lines. MS6105 potently inhibits the proliferation of PANC1 cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Sun et al.
Journal of medicinal chemistry, 66(1), 596-610 (2022-12-21)
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key glycolytic enzyme and biomarker of aggressive cancers. LDHA and LDHB are two main LDH subunits, and both are frequently overexpressed in tumors and essential for tumor growth. A number of LDHA/B small-molecule inhibitors have