Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)C3=C(C=CC(OC)=C3)OC.Cl
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-20-12-3-4-15(21-2)13(9-12)16(19)17-14-10-18-7-5-11(14)6-8-18;/h3-4,9,11,14H,5-8,10H2,1-2H3,(H,17,19);1H/t14-;/m1./s1
InChI key
OHMFVSNTNXNVRE-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L141F or L141F/Y115F mutant (PSAM) in vitro and in vivo.
PSEM89S is a pharmacologically selective effector molecule (PSEM) that acts as a selective agonist in vitro and in vivo for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) composed of nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) with L141F mutation fused to the ion pore domain (IPD) of a ligand-gated ion channel (LGIC), including glycine receptor (PSAML141F-GlyR & PSAML141F/Y115F-GlyR). 5-HT3 (PSAML141F-5-HT3 & PSAML141F/Y115F-5-HT3) and high-conductance 5-HT3 (PSAML141F-5-HT3 HC & PSAML141F/Y115F-5-HT3 HC).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?