Przejdź do
SML2425
Manidipine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid hydrchloride, 2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl methyl ester, 3-(2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrchloride, CV 4093 hydrchloride, CV-4093 hydrchloride, CV4093 hydrchloride, Franidipine hydrchloride, Manidipine 6300 hydrchloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
323,85 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H38N4O6 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.70 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
323,85 zł
Cena katalogowa381,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Dihydropyridine class calcium channel blocker (CCB) that exerits its antihypertensive activity via targeting both L-type and T-type calcium channels.
Manidipine is a dihydropyridine class calcium channel blocker (CCB) that exerits its antihypertensive activity via targeting both L-type and T-type calcium channels. In contrary to other dihydropyridines and non-dihydropyridines that mainly act as L-type CCBs, Manidipine diminishes glomerular pressure and, consequently, albumin excretion via its action against T-type channels of efferent arterioles in addition to promoting afferent arteriole dilation by blocking L-type channels. Clinically, Manidipine is as effective in lowering blood pressure as other dihydropyridines, while only Manidipine significantly reduces albuminuria and insulin resistance with less adverse effects. In obese and hypertensive individuals, Manidipine is more effective than Lercanidipine in reducing insulin resistance, while Nifedipine treatment is reported to increase insulin desensitisation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6813N7510L6668
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
-
color
white to beige
color
yellow
color
yellow
color
yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)