Przejdź do
SML3234
GSK778 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-{2-(Methoxymethyl)-1-[(R)-1-phenylethyl]-8-[(S)-pyrrolidin-3-ylmethoxy]-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-7-yl}-3,5-dimethylisoxazole Hydrochloride, iBET-BD1 Hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33N5O3 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
511.61 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2C(COC)=NC3=C2C(C=C4OC[C@@H]5CNCC5)=C(N=C3)C=C4C6=C(C)ON=C6C
InChI
1S/C30H33N5O3/c1-18-29(20(3)38-34-18)24-12-25-23(13-27(24)37-16-21-10-11-31-14-21)30-26(15-32-25)33-28(17-36-4)35(30)19(2)22-8-6-5-7-9-22/h5-9,12-13,15,19,21,31H,10-11,14,16-17H2,1-4H3/t19-,21+/m1/s1
InChI key
ZORLJXWXFABTPZ-CTNGQTDRSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK778 (iBET-BD1) is a potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT. GSK778 (iBET-BD1) potently inhibits numerous cancer cells proliferation, inducing cell cycle arrest and apoptosis.
Potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3266SML3486SML3070
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)