Merck
SML2997
GHP-88309
≥98% (HPLC), paramyxovirus polymerase inhibitor, powder
Synonim(y):
2-Fluoro-6-(5-isoquinolinyl)benzamide; 2-Fluoro-6-(5-isoquinolyl)benzamide, GHP 88309, GHP88309
Wybierz wielkość
5 MG
446,00 zł
25 MG
1790,00 zł
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11FN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GHP-88309, ≥98% (HPLC)
InChI key
OLNVLPGIADWVKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
FC1=C(C(N)=O)C(C2=C(C=CN=C3)C3=CC=C2)=CC=C1
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML3261SML3147SML0660
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
GHP-88309 is an orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity (EC50 in μM= 0.4/HPIV3-JS, 0.8/HPIV3-5F6, 2/SeV-F1R-eGF, 0.6/MeV/Alaska.USA 16.00, 0.4/CDV-5804p) and little cytoxicity (CC50 >20μM). GHP-88309 potently inhibits the replication of HPIV1 isolate 5F6 and HPIV3 isolates 10L3 & 9R4 in 3D-ALI-HBTEC human airway organoids (EC50 = 280,90, 105 nM, respectively) in 3D-ALI-HBTECs. HPIV3 and provides complete protection against lethal Sendai virus infection in mice (150 mg/kg bid. po. starting at time of infection or 48 hrs after), a murine surrogate model of human HPIV3 disease.
Orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert M Cox et al.
Nature microbiology, 5(10), 1232-1246 (2020-07-15)
Paramyxoviruses such as human parainfluenza virus type-3 (HPIV3) and measles virus (MeV) are a substantial health threat. In a high-throughput screen for inhibitors of HPIV3 (a major cause of acute respiratory infection), we identified GHP-88309-a non-nucleoside inhibitor of viral polymerase