Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C143H243N47O42S4 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
3421.01 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
L-BNP (Arg13Leu-BNP) is a substituted Brain Natiuretic Peptide with discriminate guanylyl cyclase activator.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?