Merck
SML2987
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(aminokarbonylo)oksy]metylo]-7-[[2-(2-amino-4-tiazolilo)-1-okso-2-pentenylo]amino]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksylowy monohydrat estru metylowego kwasu (2,2-dimetylo-1-oksopropoksy)metylowego
Wybierz wielkość
10 MG
274,00 zł
50 MG
1110,00 zł
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N5O8S2 · xHCl · yH2O
Masa cząsteczkowa:
567.64 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML3624SML0056SML0037
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate to dostępny doustnie prolek cefalosporyny trzeciej generacji cefcapene, który wykazuje silne i szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, w tym Staphylococcus aureus.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin He et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 48(7), 2604-2609 (2004-06-25)
The aim of this study was to elucidate the absorption mechanism in Caco-2 and rat intestine models in order to improve the accuracy of prediction of oral absorption of ester prodrugs. Pivampicillin and cefcapene pivoxil hydrochloride (CFPN-PI), ester-type oral antibiotics
Masamoto Murakami et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 231(4), 304-311 (2015-10-07)
Pustulosis palmaris et plantaris or palmoplantar pustulosis (PPP) is a refractory pustular eruption of the palms and soles with unknown etiology. In addition to skin lesions, PPP patients may present with severe joint pain and pustulotic arthro-osteitis (PAO), especially of
Przemysław Zalewski et al.
Chromatographia, 76(7-8), 387-391 (2013-04-05)
The stability-indicating LC assay method was developed and validated for quantitative determination of cefcapene pivoxil in the presence of degradation products formed during forced degradation studies. An isocratic RP-HPLC method was developed with a Lichrospher RP-18 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) column and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML2987-10MG04065265445801
SML2987-50MG04065265445818