Przejdź do
SML2968
JA2131
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3,6,9-Tetrahydro-1,3-dimethyl-8-[[2-(4-morpholinyl)ethyl]thio]-6-thioxo-2H-purin-2-one, NSC 98003, NSC98003
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N5O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCN3CCOCC3)c1[nH]c2c(n1)N(C(=O)N(C2=S)C)C
InChI
1S/C13H19N5O2S2/c1-16-10-9(11(21)17(2)13(16)19)14-12(15-10)22-8-5-18-3-6-20-7-4-18/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
XHNSOGDMSSHQFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JA2131 is a cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor that selectively kills cancer cells. JA2131 induces PARP1 hyper-PARylation and sensitizes cancer cells to radiation-induced DNA damage. JA2131 induces replication fork defects.
cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0397SML3222SML2985
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)