Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 506,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13ClFN7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.79
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(C(N2)=C1C(C3=C(Cl)C=C(F)C=C3)CC2=O)C4=NC=NC5=C4NC=N5
InChI key
CYQNVXRIWKKWQG-UHFFFAOYSA-N
General description
TM-N1324 also known as Cpd1324 is an agonist of GPR39, a G-protein-coupled receptor activated by Zn2+. GPR39 is a member of the ghrelin receptor family that has been implicated in the control of glucose-induced insulin secretion, pancreatic β-cell differentiation, control of lipolysis in white adipose tissue, and may also be involved in the pathophysiology of depression. TM-N1324 is found to activate human GPR39 with potencies of 280 nM and 9 nM in the absence and presence of Zn2+, respectively, and murine GPR39 with potencies of 180 nM and 5 nM in the absence and presence of Zn2+. TM-N1324 is known to stimulate gastric somatostatin secretion, indirectly inhibiting ghrelin secretion. It shows no agonist activity for 156 other GPCRs tested or for related receptors ghrelin and motilin. TM-N1324 serves as a tool to explore the physiological function of GPR39. It stimulates GLP-1 secretion in metabolic studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color off-white to tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?