, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(=O)C2=C(CCSC2)N1
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-5-9-7-2-3-12-4-6(7)8(11)10-5/h2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DR2313 is a PARP inhibitor.
DR2313 is a PARP-1; PARP-2 inhibitor (Ki = 0.23 mM). DR2313 has neuroprotective effects in both in vivo and in vitro ischemic models, and reduces cortical infarct volume in focal ischemia in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?