Przejdź do
SML2853
DASA-58
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)aniline, CID-44543605, DASA 58, DASA58, ML 203, ML-203, ML203, N,N′-DiArylSulfonAmide 58, NCGC00185916
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
347,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N3O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
347,65 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(S(N2CCN(S(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)(=O)=O)CCC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H23N3O6S2/c20-15-3-1-4-16(13-15)29(23,24)21-7-2-8-22(10-9-21)30(25,26)17-5-6-18-19(14-17)28-12-11-27-18/h1,3-6,13-14H,2,7-12,20H2
InChI key
GMHIOMMKSMSRLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DASA-58 is a potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase isoform PKM2 (hPKM2 AC50 = 38 nM, Emax = 82%), but not PKM1, PKR or PKL, that stabilizes PKM2 tetrameric conformation by targeting a site distinct from that of fructose-1,6-bis-phosphate (FBP). DASA-58 exhibits good aqueous solubility (51.2 μg/mL), decreases cellular lactate production and suppresses cell proliferation selectively under hypoxic conditions (30 μM; H1299, 1% O2). When administered in mice, DASA-58 is reported to exhibit anti-thrombotic efficacy in vivo (40 mg/kg via iv).
Potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase PKM2 in vitro and in vivo, but not PKM1, PKR or PKL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2731SML2952SML2410
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)