Przejdź do
SML2952
Tasisulam
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
LY 573636, LY-573636, LY573636, N-(2,4-Dichlorobenzoyl)-5-bromothiophene-2-sulfonamide, N-(5-Bromothiophen-2-ylsulfonyl)-2,4-dichlorobenzamide, N-[(5-Bromo-2-thienyl)sulfonyl]-2,4-dichlorobenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6BrCl2NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)c2c(cc(cc2)Cl)Cl)c1[s]c(cc1)Br
InChI
1S/C11H6BrCl2NO3S2/c12-9-3-4-10(19-9)20(17,18)15-11(16)7-2-1-6(13)5-8(7)14/h1-5H,(H,15,16)
InChI key
WWONFUQGBVOKOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RNA binding motif protein 39 (RBM39; CAPERα, HCC1) degradation-inducing SPLAM (SPLicing inhibitor sulfonAMide).
Tasisulam (LY573636) is a SPLAM (SPLicing inhibitor sulfonAMide) that bridges RNA binding motif protein 39 (RBM39; CAPERα, HCC1) and DCAF15 for interaction, thereby promoting (CUL4-DDB1-DDA1-DCAF15) E3 ubiquitin ligase complex-mediated RBM39 ubiquitination and subsequent proteasomal degradation. Tasisulam exerts selective toxicity in parental HCT116 cancer cultures (IC50 = 6.5 μM), but not those harboring non-CUL4-DCAF15-associating RBM39 G268V mutant even at a high concentration of 50 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2712SML2598SML2935
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)