Przejdź do
SML0815
YMU1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[2-(4,6-Dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl]-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(2-(4,6-dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl)piperazine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
351,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
351,05 zł
Cena katalogowa413,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1[n]([c](c3c1nc(cc3C)C)=O)CC(=O)N2CCN(CC2)C(=O)OCC
InChI
1S/C17H22N4O4S/c1-4-25-17(24)20-7-5-19(6-8-20)13(22)10-21-16(23)14-11(2)9-12(3)18-15(14)26-21/h9H,4-8,10H2,1-3H3
InChI key
XXUFNNVFZFVKGP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
YMU1 is a cell-permeable and nontoxic inhibitor of hTMPK (thymidylate kinase) that sensitizes tumor cells to doxorubicin in vitro and in vivo.
YMU1 is a cell-permeable and nontoxic inhibitor of hTMPK (thymidylate kinase).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2794SML1381SML1237
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)