Merck
SML2445
PKS21004
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-N1-[2-[([1,1′-biphenyl]-3-ylcarbonyl)amino]ethyl]-N4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-butanediamide
Wybierz wielkość
5 MG
262,00 zł
25 MG
1070,00 zł
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C32H38N4O4/c1-32(2,3)36-29(38)22-27(35-28(37)18-17-23-11-6-4-7-12-23)31(40)34-20-19-33-30(39)26-16-10-15-25(21-26)24-13-8-5-9-14-24/h4-16,21,27H,17-20,22H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,37)(H,36,38)/t27-/m0/s1
InChI key
ZMFRLEFFYGXGES-MHZLTWQESA-N
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC(NC(C)(C)C)=O)C(NCCNC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)=O)=O)CCC3=CC=CC=C3
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML2723SML2293B8063
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to purple
color
white to very faintly yellow
Biochem/physiol Actions
PKS21004 is highly selective, potent and reversible inhibitor of the Plasmodium falciparum proteasome (Pf20S) β5 subunit. It is not active against mammalian c-20S and i-20S proteasome subunits. PKS21004 is effective against erythrocytic, sexual, and liver-stage parasites. Also it is active against parasites resistant to current antimalarials, and strains from patients in Africa.
highly selective, potent and reversible inhibitor of the Plasmodium falciparum proteasome (Pf20S) β5 subunit
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)