Przejdź do
SML2723
NVS-ZP7-4
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1-(2-((6-fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)amino)-3-phenylpropyl)-1′H-spiro[piperidine-4,4′-quinazolin]-2′(3′H)-one, 1-[(2S)-2-[(6-fluoro-2-benzothiazolyl)amino]-3-phenylpropyl]-spiro[piperidine-4,4′(1′H)-quinazolin]-2′(3′H)-one
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
850,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28FN5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
850,00 zł
Cena katalogowa1000,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2[s]c(nc2cc1)N[C@H](CN4CCC5(NC(=O)Nc6c5cccc6)CC4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C28H28FN5OS/c29-20-10-11-24-25(17-20)36-27(32-24)30-21(16-19-6-2-1-3-7-19)18-34-14-12-28(13-15-34)22-8-4-5-9-23(22)31-26(35)33-28/h1-11,17,21H,12-16,18H2,(H,30,32)(H2,31,33,35)/t21-/m0/s1
InChI key
FZOFDZMKSAUTHT-NRFANRHFSA-N
Biochem/physiol Actions
NVS-ZP7-4 is a potent inhibitor of the Notch signaling pathway that induces endoplasmic reticulum (ER) stress and induces apoptosis in T-ALL cell lines. NVS-ZP7-4 is a potent and selective inhibitor of SLC39A7 (ZIP7) zinc transporter that increases ER zinc levels.
potent inhibitor of the Notch signaling pathway that induces endoplasmic reticulum (ER) stress and induces apoptosis in T-ALL cell lines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2039SML1414SML1315
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)