Merck
SML2411
Sigma-Aldrich
KPR-2579
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(αR)-α-[Benzoyl[(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]amino]-benzeneacetamide, N-((R)-2-Amino-2-oxo-1-phenylethyl)-N-((R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl)benzamide, N-((R)-Carbamoylphenylmethyl)-N-[(R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20F2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.41
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +124 to +136°, c = c=1 in chloroform-d
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)N([C@H](C)C2=CC(F)=CC(F)=C2)[C@H](C3=CC=CC=C3)C(N)=O
InChI
1S/C23H20F2N2O2/c1-15(18-12-19(24)14-20(25)13-18)27(23(29)17-10-6-3-7-11-17)21(22(26)28)16-8-4-2-5-9-16/h2-15,21H,1H3,(H2,26,28)/t15-,21-/m1/s1
Klucz InChI
NNXPFEMWLZLAHM-QVKFZJNVSA-N
Działania biochem./fizjol.
KPR-2579 jest silnym i selektywnym antagonistą receptora przejściowego potencjału melastatyny 8 (TRPM8; CRM1) (IC50 = 80/89 nM przeciwko odpowiedzi Ca2+ indukowanej EC80 MeOH u ludzkich/szczurzych transfektantów CRM1 HEK293T) o dobrej selektywności (IC50 >30 μM przeciwko indukowanemu ligandem napływowi Ca2+ przy użyciu transfektantów hTRPA1, hTRPV1 lub hTRPV4) i dostępności doustnej (59% po 10 mg / kg p.o.; szczury). KPR-2579 wykazuje in vivo skuteczność przeciwko indukowanym przez icilinę wstrząsom mokrego psa (WDS; o 31/73/100% przy 1/3/10 mg/kg p.o. 1h przed podaniem iciliny i.p.; samice szczurów) i indukowanemu rozciągnięciem rytmicznemu skurczowi pęcherza (o 70/89% przy 0,1/0,3 mg/kg i.v.; samce szczurów) bez negatywnych skutków sercowo-naczyniowych.
KPR-2579 nie zaburza temperatury ciała w żadnej dawce. Pomaga blokować aktywację pojedynczych jednostek aferentnych włókien C (SAA), stymulowanych przez kwas octowy (AA).
Silny i selektywny antagonista receptora przejściowego potencjału melastatyny 8 (TRPM8; CRM1) o dobrej selektywności, skuteczności in vivo i biodostępności po podaniu doustnym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
KPR-2579, a novel TRPM8 antagonist, inhibits acetic acid-induced bladder afferent hyperactivity in rats
Aizawa N, et al.
Neurourology and Urodynamics, 37(5), 1633-1640 (2018)
Jun-Ichi Kobayashi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(2), 727-742 (2016-12-15)
Transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) is activated by innocuous cold and chemical substances, and antagonists of this channel have been considered to be effective for pain and urinary diseases. N-(3-aminopropyl)-2-{[(3-methylphenyl)methyl]oxy}-N-(2-thienylmethyl)benzamide hydrochloride (AMTB), a TRPM8 antagonist, was proposed to be
Naoki Aizawa et al.
Neurourology and urodynamics, 37(5), 1633-1640 (2018-02-22)
Transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) is proposed to be a promising therapeutic target for hypersensitive bladder disorders. We examined the effects of KPR-2579, a novel selective TRPM8 antagonist, on body temperature and on mechanosensitive bladder single-unit afferent activities (SAAs)