Przejdź do
SML2342
SGC3027N
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5′-S-[4-[N-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dienyl)-3-methylbutyryl-N-(4′-chloro-biphenyl-3-ylmethyl]amino]butyl]-2′,3′-O-(1-methylethylidene)-5′-thioadenosine, N-(4-((((3aS,4S,6R,6aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methyl)thio)butyl)-N-((4′-chloro-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)-3-methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
556,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
2312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H51ClN6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
827.43
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
556,75 zł
Cena katalogowa655,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H]7[C@@H]4OC(C)(C)O7)=CC=C2
InChI key
FJBPSCVGHZASPG-LJVHFRCJSA-N
Biochem/physiol Actions
Control probe for PRMT7 inhibitor SGC3027
SGC3027N is the control probe for the PRMT7 inhibitor SGC3027
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2343SML2340SML3349
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)