Przejdź do
S7701
Sorbinil
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-(4S)-6-Fluorospiro[chroman-4,4′-imidazolidine]-2′,5′-dione, (4S)-6-Fluoro-2,3-dihydro-spiro[4H-1-benzopyran-4,4′-imidazolidine]-2′,5′-dione, CP 45634
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +50 to +60°, c = 1 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2OCC[C@]3(NC(=O)NC3=O)c2c1
InChI
1S/C11H9FN2O3/c12-6-1-2-8-7(5-6)11(3-4-17-8)9(15)13-10(16)14-11/h1-2,5H,3-4H2,(H2,13,14,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
LXANPKRCLVQAOG-NSHDSACASA-N
Application
Sorbinil has been used as an aldose reductase inhibitor in diabetic rats as a positive control group.[1]
Sorbinil may be used in cell signaling and neuroscience studies.
Biochem/physiol Actions
Sorbinil decreases the level of sorbitol in red blood cells and increases the velocity of nerve conduction. It maintains the myo-inositol content in the nerve and prevents the reduction of sodium-potassium ATPase activity.[2] This action is beneficial in providing symptomatic relief in patients with diabetic neuropathy.[3]
Sorbinil is an inhibitor of Aldose Reductase (AR). AR family members AKR1B1 and AKR1B10 have additionally been shown to play roles in inflammation and cancer.
Sorbinil is an inhibitor of Aldose Reductase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1052SML0688A2846
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
color
white to off-white
color
white to beige
color
faintly pink to red
color
off-white to light tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S770104053252316456
S7701-5MG04061836960230
S7701-25MG04061832723150