Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł 394,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł 1589,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15N5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
394,40 zł
Cena katalogowa464,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1)cc(cc2)c3c4c([s]c3)c(cnc4N)c5[n](nc(c5)C)C
InChI key
BPKSNNJTKPIZKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor that suppresses necrosis induction in both human and murine cell cultures.
GSK′843 is a potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor (IC50 = 6.5 nM) with much reduced or little affinity toward 262 other kinases (IC50 >1 μM against 10 μM ATP in competitive binding assay), including RIP5. GSK′843 effectively suppresses TNF/Z-VAD-FMK/IAP agonist treatment-induced necrosis induction in both human and murine cell cultures (EC50 ranges from <0.12 to 3 μM), while inducing apoptosis in the absence of caspase inhibitor as a result of caspase 8 activation via RHIM-driven recruitment to assemble a Casp8-FADD-cFLIP complex independent of pronecrotic kinase activities and MLKL.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?