Przejdź do
SML2745
GSK′481
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-5-Benzyl-N-(5-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b]-[1,4]oxazepin-3-yl)isoxazole-3-carboxamide, GSK 2882481, GSK 481, GSK-2882481, GSK-481, GSK2882481, GSK481
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
480,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
1946,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
480,25 zł
Cena katalogowa565,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)OC[C@@H](C1=O)NC(=O)c3n[o]c(c3)Cc4ccccc4)C
InChI
1S/C21H19N3O4/c1-24-18-9-5-6-10-19(18)27-13-17(21(24)26)22-20(25)16-12-15(28-23-16)11-14-7-3-2-4-8-14/h2-10,12,17H,11,13H2,1H3,(H,22,25)/t17-/m0/s1
InChI key
KNOUWGGQMADIBV-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
A highly selective ATP site-targeting inhibitor against human/monkey, but not non-primate, RIP1.
GSK′481 is a highly potent receptor interacting protein 1 kinase (RIP1, RIPK1) inhibitor (human/monkey RIP1 IC50 = 1.6/2.5 nM; [ATP] = 50 μM) that targets RIP1 ATP-binding pocket with high affinity (kon = 0.66/μM/sec, t1/2 = 11 min) with little potency toward non-primate RIP1 (IC50 = 2.0/3.2/6.3/7.9/>10 μM against rabbit/mouse/rat/dog/minipig RIP1) and no off-target affinity when profiled at 10 μM by a 456-kinase panel. GSK′481 blocks caspase inhibitor/TNF-induced necroptosis in human monocytic U937 cultures (IC50 = 10 nM) and inhibits S166 autophosphorylation of exogenously expressed human, but not mouse, RIP1 in HEK293T transfectants (IC50 = 2.8 nM and >10 μM, respectively).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2376SML2377SML2770
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Geserick et al.
Cell death & disease, 6, e1884-e1884 (2015-09-12)
Acquired or intrinsic resistance to apoptotic and necroptotic stimuli is considered a major hindrance of therapeutic success in malignant melanoma. Inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) are important regulators of apoptotic and necroptotic cell death mediated by numerous cell death signalling
Philip A Harris et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(5), 2163-2178 (2016-02-09)
The recent discovery of the role of receptor interacting protein 1 (RIP1) kinase in tumor necrosis factor (TNF)-mediated inflammation has led to its emergence as a highly promising target for the treatment of multiple inflammatory diseases. We screened RIP1 against
Shoko Nogusa et al.
Cell host & microbe, 20(1), 13-24 (2016-06-21)
Influenza A virus (IAV) is a lytic virus in primary cultures of many cell types and in vivo. We report that the kinase RIPK3 is essential for IAV-induced lysis of mammalian fibroblasts and lung epithelial cells. Replicating IAV drives assembly of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML2745-25MG04061841380849
SML2745-5MG04061841380856