Przejdź do
SML1935
Nimorazole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)morpholine, K 1900, K-1900, K1900, NSC 107524, NSC-107524, NSC107524
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-394-4
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1935, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[n](cnc1)CCN2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2
InChI key
MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A nitroimidazole-based hypoxic cell-radiation sensitizer and anti-infective against Trichomonas vaginalis.
Nimorazole is a nitroimidazole-based hypoxic cell-radiation sensitizer with less toxicity than etanidazole or misonidazole. Under low oxygen (hypoxic) condition, reductive activation of its 5-nitroimidazole moiety leads to enhanced adduct formation with reduced glutathione, which form the basis of cancer/tumour-selective radiation sensitization. Nimorazole is also a known anti-infective agent against trichomoniasis, an infectious disease caused by the protozoan parasite Trichomonas vaginalis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1165SML2613SML2560
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
white to very dark brown
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)