Przejdź do
SML1424
Ac-YVAD-pNA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Caspase-1 substrate (Chromogenic), N-α-acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-p-nitroanilide, N-acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-N-(4-nitrophenyl)-L-α-asparagine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36N6O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
628.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@H](CC(O)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=O)=O)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C29H36N6O10/c1-15(2)25(34-28(42)22(31-17(4)36)13-18-5-11-21(37)12-6-18)29(43)30-16(3)26(40)33-23(14-24(38)39)27(41)32-19-7-9-20(10-8-19)35(44)45/h5-12,15-16,22-23,25,37H,13-14H2,1-4H3,(H,30,43)(H,31,36)(H,32,41)(H,33,40)(H,34,42)(H,38,39)/t16-,22-,23-,25-/m0/s1
InChI key
YDPNOCSPPGFBPX-XNHCRPTKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ac-YVAD-pNA is a chromogenic selective caspase-1 substrate
Ac-YVAD-pNA is a very selective chromogenic substrate for caspase-1, a key mediator of inflammatory processes formerly known as interleukin (IL)-1-converting enzyme. Ac-YVAD-pNA is used to determine caspase-1 activity. Cleavage of Ac-YVAD-pNA by caspase-1 releases pNA (p-nitroanilide), which can be quantified spectrophotometrically at 405 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0429SML2973SML2063
form
powder
form
powder
form
film or powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to yellow
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Which solvents are suitable for dissolving this product?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO in a volume greater than 250 mg/ml.