Przejdź do
SML2973
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-(7-methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl)acetyl]-L-alanyl-L-valyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-serylglycyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-N6-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysyl-L-Lysinamide trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C69H99N19O20 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1514.64 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
FRET substrate suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and some other viruses
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 is a fluorescence resonance energy transfer (FRET) substrate derived from the N-terminal auto-cleavage fragment of the SARS-CoV Mpro viral protease ((excitation wavelengths 320 nm and emission wavelengths 405 nm). MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 is suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and other viruses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2975SML2899SML2912
form
film or powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
film
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to yellow
color
light brown to dark red
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)