Merck
SML1400
Sigma-Aldrich
AEE788
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-{4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}-N-[(1R)-1-phenylethyl]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, CID 10297043, NVP-AEE 788, [6-[4-[(4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-((R)-1-phenylethyl)amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.58
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](C1=CC=CC=C1)NC2=C3C(NC(C4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=C3)=NC=N2
InChI
1S/C27H32N6/c1-3-32-13-15-33(16-14-32)18-21-9-11-23(12-10-21)25-17-24-26(28-19-29-27(24)31-25)30-20(2)22-7-5-4-6-8-22/h4-12,17,19-20H,3,13-16,18H2,1-2H3,(H2,28,29,30,31)/t20-/m1/s1
Klucz InChI
OONFNUWBHFSNBT-HXUWFJFHSA-N
informacje o genach
Działania biochem./fizjol.
AEE788 is an orally available and potent dual family of human EGFR and VEGFR receptor tyrosine kinase inhibitor that exhibits potent antitumor and antiangiogenic activity.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rintu Thomas et al.
International journal of molecular sciences, 20(10) (2019-05-28)
Inhibiting the tyrosine kinase activity of epidermal growth factor receptor (EGFR) using small molecule tyrosine kinase inhibitors (TKIs) is often ineffective in treating cancers harboring wild-type EGFR (wt-EGFR). TKIs are known to cause dimerization of EGFR without altering its expression