Merck
SML1252
Treosulfan
≥98% (HPLC), Alkylating agent, powder
Synonim(y):
(2S,3S)-Butanetetraol 1,4-dimesylate, (2S,3S)-Threitol 1,4-bismethanesulfonate, L-Threitol 1,4-bis(methanesulfonate), NSC 39069, Threosulphan, Treosulphan
Wybierz wielkość
5 MG
558,00 zł
25 MG
2190,00 zł
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Treosulfan, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -4.9 to -5.9°, c = 1 in acetone
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC(O)C(O)CO[S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
YCPOZVAOBBQLRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
F9057SML1200SML2522
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
Alkylating agent, anti-neoplastic agent
Treosulfan is a biofunctional alkylating agent.
Treosulfan is bifunctional alkylating agent.
Treosulfan/l-threitol-1,4-bis-methanesulfonate; dihydroxybusulfan; NSC 39069. It is a prodrug of a bifunctional alkylating cytotoxic agent. Treosulfan can be activated non-enzymatically to two active epoxides. It is used to treat ovarian cancer.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pre-formulation investigations for establishing a protocol for treosulfan handling and activation
El-Serafi I, et al.
Pharmaceutical Development and Technology, 1-27 (2018)
Treosulfan and fludarabine: a new toxicity-reduced conditioning regimen for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Casper J, et al.
Blood, 103(2), 725-731 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1252-5MG04061833025949
SML1252-25MG04061833025932