Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 854,00 zł |
Informacje o tej pozycji
854,00 zł
Nazwa produktu
TAK-779, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[N+](C5CCOCC5)(Cc1ccc(cc1)\N=C(/[O-])\C2=Cc3c(ccc(c3)c4ccc(cc4)C)CCC2)(C)C
InChI
1S/C33H38N2O2.ClH/c1-24-7-11-27(12-8-24)28-14-13-26-5-4-6-29(22-30(26)21-28)33(36)34-31-15-9-25(10-16-31)23-35(2,3)32-17-19-37-20-18-32;/h7-16,21-22,32H,4-6,17-20,23H2,1-3H3;1H
InChI key
VDALIBWXVQVFGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?