Przejdź do
SML0876
Filastatin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3-Chloro-4-methylphenyl)[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-methanone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.81
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])C
InChI
1S/C18H18ClN3O3/c1-13-2-3-14(12-17(13)19)18(23)21-10-8-20(9-11-21)15-4-6-16(7-5-15)22(24)25/h2-7,12H,8-11H2,1H3
InChI key
PNECWWUOUHGWQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Filastatin blocks the ability of Candida albicans, and other Candida sp. to bind to polystyrene, and human A549 cell monolayers. Filastatin also blocks biofilm formation and yeast-to-hyphal morphologic transition through inhibition of the hyphal-specific promoter HWP1.
Filastatin is an inhibitor of Candida albicans surface binding, morphology transition and biofilm formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1404SML2324SML1205
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)