Przejdź do
SML1404
A01 (Smurf1 inhibitor)
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]-1-piperazinyl][4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20ClF3N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4N=CC=C4C)C=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C22H20ClF3N4O3S/c1-15-8-9-27-30(15)17-4-2-16(3-5-17)21(31)28-10-12-29(13-11-28)34(32,33)18-6-7-20(23)19(14-18)22(24,25)26/h2-9,14H,10-13H2,1H3
InChI key
QFYLTUDRXBNZFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1 (Smad ubiquitination regulatory factor-1) that disturbs Smurf1-Smad1/5 interaction and blocks Smurf1 mediated Smad1/5 ubiquitination. A01 increases responsiveness to BMP-2 in myoblasts and osteoblasts.
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4572SML0407SML1243
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (warmed, clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)