Przejdź do
SML1637
Hexaminolevulinate hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Aminolevulinic acid hexyl ester HAL hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride, HAL, Hexvix, Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride, P 1206, n-Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
1606,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCOC(CCC(CN)=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H21NO3.ClH/c1-2-3-4-5-8-15-11(14)7-6-10(13)9-12;/h2-9,12H2,1H3;1H
InChI key
LZYXPFZBAZTOCH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexaminolevulinate (HAL) hydrochloride is a hexyl ester of 5-Aminolevulinic acid (ALA), a precursor to porphyrins including the photosensitizer protoporphyrin IX (PPIX). Hexaminolevulinate is more lipophilic than ALA, and is 50–100 times more efficient than ALA at inducing PpIX, which accumulates preferentially in neoplastic cells. Hexaminolevulinate administration followed by light activation has been used for fluorescence cystoscopy to enhance detection of bladder cancer, in particular carcinoma in situ (CIS). Hexaminolevulinate is also being studied for use in cancer photodynamic therapy. Hexaminolevulinate followed by irradiation produced DNA oxidative damage and apoptosis.
Hexaminolevulinate is a hexyl ester of 5-Aminolevulinic acid; imaging agen for fluorescence cyctoscopy; photosensitizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0657C1240SML0717
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)