Merck
SML0644
SANT-2
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
Wybierz wielkość
Aby zapytać o ten produkt SML0644, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.96
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
protect from light
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)NC(=O)c4cc(c(c(c4)OCC)OCC)OCC)c2[nH]c3c(n2)cccc3
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChI key
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML1762SML2382SML1325
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Biochem/physiol Actions
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened receptor.
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist,
Other Notes
Light sensitive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)