Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
pink to light red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=CC=CC=C54)C=C1
InChI
1S/C25H20N2O2/c1-29-25(28)17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-27-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24,26-27H,1H3
InChI key
BBAOKSZCULLDIW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhCO2Me is a NR4A1 (Nur77) antagonist that exhibit potent anticancer activity in pancreatic, colon, breast, kidney, and rhabdomyosarcoma cells. DIM-C-pPhCO2Me decreases expression of PAX3-FOXO1A and β1-integrin proteins in Rh30 rhabdomyosarcoma and MDA-MB-231 breast cancer cells. DIM-C-pPhCO2Me inhibits migration of Rh30 and MDA-MB-231 cancer cells.
NR4A1 (Nur77) antagonist that exhibit potent anticancer activity
DIM-C-pPhCO2Me is also known as 1,1-bis(3′-indolyl)-1-(p-carboxymethylphenyl)methane. In pancreatic and colon cancer cells, DIM-C-pPhCO2Me plays an inhibitory role on cell migration. DIM-C-pPhCO2Me prevents the action of mechanistic target of rapamycin (mTOR) and reduces the multiplication and survival of cancer cells. It stimulates reactive oxygen species (ROS) in various cancer cell lines.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility H2O: >5 mg/mL |
| color pink to light red | color faint yellow to dark orange | color off-white to purple | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?