SML0610
Nitidine chloride
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride, NSC 146397
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+]1=CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C4C=C5C(OCO5)=CC4=C31.[Cl-]
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QLDAACVSUMUMOR-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The focal adhesion kinase (FAK) is a cytoplasmic protein tyrosine kinase. FAK has been implicated as a downstream signaling molecule that functions in the control of several integrin-regulated biological processes.
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.
Src jest pierwotnym członkiem grupy niereceptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych określanych jako kinazy z rodziny Src (SFK). Dowiedz się więcej o SFK, które u ludzi składają się z ośmiu członków, niewielkiej grupy nietypowych członków i dwóch powiązanych kinaz.
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.