Przejdź do
SML0471
A22 hydrochloride
≥95% (HPLC), MreB inhibitor, powder
Synonim(y):
MreB Perturbing Compound A22, S-(3,4-Dichlorobenzyl)isothiourea hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8Cl2N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.59
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
A22 hydrochloride, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
InChI key
VBJNMXMOMSWRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
A22 hydrochloride has been used to study its anti-biofilm activity, antibacterial, cyto and genotoxic activities. It is also used as a MreB polymerization inhibitor to understand the role of MreB polymers in Candidatus Thiosymbion oneisti and Candidatus T. hypermnestrae division.
Biochem/physiol Actions
A22 is an inhibitor of MreB, an actin-like bacterial protein, and has been shown to act as an antiobiotic adjuvant.
A22 is an inhibitor of MreB, an actin-like bacterial protein, and has been shown to act as an antiobiotic adjuvant. A22 inhibition of MreB disrupts the bacterial actin cytoskeleton, which can cause an increase in cell permeability and altered transport. A22 has been shown to have synergistic effects with several antibiotics including novobiocin and rifampin in gram negative bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475951R7532SML0956
description
≥95% (HPLC)
description
A cell-permeable isothiourea compound that specifically, rapidly and reversibly perturbs MreB function without affecting eukaryotic actin polymerization.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
water: 2 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)