Merck
SML0463
Sigma-Aldrich
BPD
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-2,5-Furandione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C(c2ccc3OCOc3c2)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C17H10O5/c18-16-14(10-4-2-1-3-5-10)15(17(19)22-16)11-6-7-12-13(8-11)21-9-20-12/h1-8H,9H2
Klucz InChI
IMHGOAWBSJVILI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
BPD hamuje indukowaną przez LPS sygnalizację NF-kB poprzez inaktywację TAK-1. Wiadomo również, że BPD hamuje ekspresję i aktywność COX-2.
BPD hamuje indukowaną przez LPS sygnalizację NF-kB; inhibitor COX-2.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Cytokine Receptors (Interleukin-1 Receptor/TIR Family) w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carla Sharp et al.
Assessment, 26(6), 1014-1029 (2018-07-14)
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) Section II criteria for borderline personality disorder (BPD) lack developmental operationalization. The aim of the current study was to evaluate whether DSM criteria operate similarly across adolescents and adults to
Ilaria Cataldo et al.
Research in developmental disabilities, 82, 27-38 (2017-10-17)
Oxytocin plays an important role in the modulation of social behavior in both typical and atypical contexts. Also, the quality of early parental care sets the foundation for long-term psychosocial development. Here, we review studies that investigated how oxytocin receptor
Graciela Sotelo et al.
BMC evolutionary biology, 20(1), 23-23 (2020-02-11)
The flat periwinkles, Littorina fabalis and L. obtusata, are two sister species widely distributed throughout the Northern Atlantic shores with high potential to inform us about the process of ecological speciation in the intertidal. However, whether gene flow has occurred
Johanna Köhling et al.
Journal of personality disorders, 30(6), 776-795 (2015-12-02)
The quality of depression in borderline personality disorder (BPD) was reported to differ from that in patients with major depressive disorder (MDD) only. However, little is known about affect dynamics in "borderline-depression." The authors assessed affective instability and reactivity in
Niall M McGowan et al.
Translational psychiatry, 9(1), 195-195 (2019-08-23)
Bipolar disorder (BD) and borderline personality disorder (BPD) are two psychiatric disorders with overlapping features that can be challenging to separate diagnostically. Growing evidence suggests that circadian rhythm disturbances are associated with psychiatric illness, however circadian patterns of behaviour have