Key Documents
SML0455
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Benzene hexabromide, NSC 7908
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
Klucz InChI
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3