Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18Cl2N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.CN1CCN(CC1)CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H
InChI key
NXFDBTLQOARIMH-UHFFFAOYSA-N
Application
BD 1063 dihydrochloride has been used as a sigma-1 receptor (S1R) antagonist:
- to study the in vitro and in vivo protective action of S1R against ferroptosis in hepatocellular carcinoma cells[1]
- in a comparative evaluation of its anti-hyperalgesic action with that of the effects of N-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-2-(1-naphthyloxy) acetamide (NMIN) in a chronic constriction injury model (CCI)[2]
- to study the contribution of sigma receptors inhibition to the neuroprotective effects of memantine against amyloid-beta (Aβ)-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells[3]
Biochem/physiol Actions
BD 1063 is a potent sigma(1) receptor antagonist.
BD 1063 is a potent sigma(1) receptor antagonist; approximately 50-fold selective for sigma-1 over sigma-2 and 100-fold or more selective over 9 other tested neurotransmitter receptors. BD 1063 has been shown to antagonize cocaine efffects.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility H2O: >15 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?