Przejdź do
SML0342
TFM-4AS-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4aR,6aS,7S,11aR)-1,4a,6a-Trimethyl-2-oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11atetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
693,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.56
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H]2CC[C@@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5ccccc5C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C=CC1=O
InChI
1S/C27H33F3N2O2/c1-25-14-12-18-16(8-11-22-26(18,2)15-13-23(33)32(22)3)17(25)9-10-20(25)24(34)31-21-7-5-4-6-19(21)27(28,29)30/h4-7,13,15-18,20,22H,8-12,14H2,1-3H3,(H,31,34)/t16-,17+,18+,20-,22-,25+,26-/m1/s1
InChI key
YFBLEKKYWFJKBP-HNXMFXTHSA-N
Biochem/physiol Actions
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator) and partial agonist of AR.
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator). TFM-4AS-1 is a partial agonist of AR. The compound promotes the buildup of bone and muscle mass while having reduced effects on reproductive organs and sebaceous glands. The compound also is an inhibitor of rat 5 α-reductase enzymes type I (2 nM) and type 2 (3 nM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0481SML1297SML1945
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)