Kluczowe dokumenty
SML0206
EAA-090
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
P-[2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyclo[5.2.0]non-1(7)-en-2-yl)ethyl]-phosphonic acid, WAY-126090
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
light yellow to yellow
rozpuszczalność
H2O: ≥2 mg/mL
inicjator
Wyeth
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CCN1CCCNC2=C1C(=O)C2=O
InChI
1S/C9H13N2O5P/c12-8-6-7(9(8)13)11(3-1-2-10-6)4-5-17(14,15)16/h10H,1-5H2,(H2,14,15,16)
Klucz InChI
BDABGOLMYNHHTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3