Przejdź do
SMB01037
Robustaside D
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
4-hydroxyphenyl 6-O-[(2E)-3-(1-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)prop-2-enoyl]-beta-D-glucopyranoside
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.39
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
434.39
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\C3(C=CC(=O)C=C3)O)O)O)O)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C21H22O10/c22-12-1-3-14(4-2-12)30-20-19(27)18(26)17(25)15(31-20)11-29-16(24)7-10-21(28)8-5-13(23)6-9-21/h1-10,15,17-20,22,25-28H,11H2/b10-7+/t15-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
InChI key
KQIQKULTIAJZKL-VHFDLOJPSA-N
General description
Robustaside D, a phenolic glycoside, is a bioactive natural product commonly derived from Grevillea robusta, Heliciopsis terminalis, and Helicia tsaii. Existing research suggests that this plant-derived metabolite exerts various biological activities, including antioxidant, hypoglycemic, and antimalarial properties.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01030SMB01036SMB01070
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mol wt
434.39
mol wt
404.37
mol wt
438.38
mol wt
476.43
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)