Kluczowe dokumenty
SMB01021
Vitexin 4"-Ο-β-D-Glucoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
4′′-O-glukozylisowiteksyna, Glukozyd witeksyny
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
594.52
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)c3c4[o]c(c[c](c4c(cc3O)O)=O)c5ccc(cc5)O)CO
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-19(34)20(35)23(38)27(41-15)42-24-16(8-29)40-26(22(37)21(24)36)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-25(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-24,26-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,26+,27+/m1/s1
Klucz InChI
NDSUKTASTPEKBX-LXXMDOISSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
- Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)