Przejdź do
SMB00918
Arabinofuranoza
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(3R,4R,5S)-5-(hydroksymetylo)oksolano-2,3,4-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
526,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
526,50 zł
Cena katalogowa702,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white
mp
118—121 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H](C1O)O)O)CO
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
InChI key
HMFHBZSHGGEWLO-HWQSCIPKSA-N
General description
L-arabinofuranoza jest podstawowym cukrem pentozowym o pięcioczłonowej strukturze pierścieniowej, służącym jako enancjomer lustrzanego odbicia D-arabinofuranozy. Należy do klasy związków organicznych znanych jako pentozy, które składają się z monosacharydów o strukturze węglowodanowej złożonej z pięciu atomów węgla. W biochemii L-arabinofuranoza odgrywa istotną rolę w syntezie D-rybozy, kluczowej cząsteczki w różnych szlakach biochemicznych, w tym w metabolomice. Ponadto, L-arabinofuranoza występuje obficie w ścianach komórkowych i polisacharydach macierzy międzykomórkowej wyższych gatunków roślin, takich jak arabinofurany, podkreślając jej znaczenie w biologii roślin i składnikach strukturalnych komórek roślinnych. W badaniach biochemicznych i hodowlach komórkowych L-arabinofuranoza może być wykorzystywana do badania szeregu procesów biologicznych, umożliwiając badanie składu ścian komórkowych roślin, glikozylacji białek i modelowania chorób, które są niezbędne w metabolomice i badaniach nad rozwojem leków.
Application
L-Arabinofuranoza znajduje zastosowanie w metabolomice, biochemii i badaniach nad odkrywaniem leków.
Features and Benefits
Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W32550117868010850
description
≥95% (HPLC)
description
99%
description
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
description
≥99.0%, suitable for microbiology
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
color
off-white
color
-
color
white
color
-
mp
118—121 °C
mp
160-163 °C (lit.)
mp
-
mp
162-164 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)