Przejdź do
178680
L(+)Arabinoza
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
Synonim(y):
L(+)Arabinose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
294,00 zł
100 g
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
294,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 761
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C([C@H]([C@@H]([C@@H](C1)O)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
General description
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
Preparation Note
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01492W325512W325501
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c