Kluczowe dokumenty
SMB00806
Sigma-Aldrich
7-Ketodeoxycholic acid
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Kwas 3α,12α-dihydroksy-7-okso-5β-cholanowy, Kwas 7-Oxo-3α,12α-dihydroksy-5β-cholanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.56
Kod UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.28
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 g
pkg of 50 mg
kolor
off-white to beige
mp
193—198 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3=O)C)C1)CC[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-18,20,22,25,27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
RHCPKKNRWFXMAT-RRWYKFPJSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 7-ketodeoksycholowy, sklasyfikowany jako kwas okso-5beta-cholanowy, jest pochodną kwasu żółciowego i metabolitem powstającym w wyniku degradacji pierwotnego kwasu żółciowego, kwasu cholowego, przez bakterie jelitowe. Kwasy żółciowe, naturalne steroidowe związki amfipatyczne powstające w wyniku utleniania cholesterolu w wątrobie, odgrywają kluczową rolę w regulacji metabolizmu lipidów. Ułatwiają trawienie, wchłanianie i transport lipidów, witamin rozpuszczalnych w lipidach i powiązanych cząsteczek w przewodzie pokarmowym. Kwasy żółciowe wpływają również na różne aspekty cholesterolu, glukozy i równowagi energetycznej. Jednak w określonych stanach wątroby, takich jak cholestaza wewnątrzwątrobowa charakteryzująca się zmniejszonym przepływem żółci, nagromadzenie kwasów żółciowych w podwyższonych stężeniach może prowadzić do poważnych skutków toksycznych. To sprawia, że kwas 7-ketodeoksycholowy jest związkiem interesującym dla badań biochemicznych i metabolomicznych.
Zastosowanie
Kwas 7-ketodeoksycholowy znajduje zastosowanie w badaniach metabolomicznych, biochemicznych i mikrobiomowych.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takaaki Goto et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 846(1-2), 69-77 (2006-09-05)
We developed a highly sensitive and quantitative method to detect bile acid 3-sulfates in human urine employing liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry. This method allows simultaneous analysis of bile acid 3-sulfates, including nonamidated, glycine-, and taurine-conjugated bile acids, cholic acid