Merck
SMB00325
Sigma-Aldrich
Triptonide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Triptonide, 14-deoxy-14-oxo-triptolide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC1)C2=C1[C@]3([H])C[C@H]4[C@@]5(O4)C([C@]6(C(C)C)[C@@H](O6)[C@H](O7)[C@@]57[C@@]3(C)CC2)=O
InChI
1S/C20H22O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Klucz InChI
SWOVVKGLGOOUKI-ZHGGVEMFSA-N
Opis ogólny
Triptonide is a toxic natural compound found in Tripterygium wilfordii.
Działania biochem./fizjol.
Triptonide has potent antileukemic and antitumor activities.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3